Documenti fondamentali
SAB1407334
Sigma-Aldrich
Anti-CLUL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RA337M
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLUL1(27098)
Immunogeno
CLUL1 (NP_055225.1, 1 a.a. ~ 466 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKPPLLVFIVCLLWLKDSHCAPTWKDKTAISENLKSFSEVGEIDADEEVKKALTGIKQMKIMMERKEKEHTNLMSTLKKCREEKQEALKLLNEVQEHLEEEERLCRESLADSWGECRSCLENNCMRIYTTCQPSWSSVKNKIERFFRKIYQFLFPFHEDNEKDLPISEKLIEEDAQLTQMEDVFSQLTVDVNSLFNRSFNVFRQMQQEFDQTFQSHFISDTDLTEPYFFPAFSKEPMTKADLEQCWDIPNFFQLFCNFSVSIYESVSETITKMLKAIEDLPKQDKAPDHGGLISKMLPGQDRGLCGELDQNLSRCFKFHEKCQKCQAHLSEDCPDVPALHTELDEAIRLVNVSNQQYGQILQMTRKHLEDTAYLVEKMRGQFGWVSELANQAPETEIIFNSIQVVPRIHEGNISKQDETMMTDLSILPSSNFTLKIPLEESAESSNFIGYVVAKALQHFKEHFKTW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)