Documenti
SAB1407265
Sigma-Aldrich
Anti-C18ORF10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp586M1523, HMFN0601, HsT3006, L17, PGs2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
C18orf10 (NP_056291.2, 1 a.a. ~ 300 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEEASSPGLGCSKPHLEKLTLGITRILESSPGVTEVTIIEKPPAERHMISSWEQKNNCVMPEDVKNFYLMTNGFHMTWSVKLDEHIIPLGSMAINSISKLTQLTQSSMYSLPNAPTLADLEDDTHEASDDQPEKPHFDSRSVIFELDSCNGSGKVCLVYKSGKPALAEDTEIWFLDRALYWHFLTDTFTAYYRLLITHLGLPQWQYAFTSYGISPQAKQWFSMYKPITYNTNLLTEETDSFVNKLDPSKVFKSKNKIVIPKKKGPVQPAGGQKGPSGPSGPSTSSTSKSSSGSGNPTRK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1