SAB1407188
Anti-FBXO28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ10766, Fbx28, KIAA0483
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~41.1 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO28(23219)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAAEERMAEEGGGGQGDGGSSLASGSTQRQPPPPAPQHPQPGSQALPAPALAPDQLPQNNTLVALPIVAIENILSFMSYDEISQLRLVCKRMDLVCQRMLNQGFLKVERYHNLCQKQVKAQLPRRESERRNHSLARHADILAAVETRLSLLNMTFMKYVDSNLCCFIPGKVIDEIYRVLRYVNSTRAPQRAHEVLQELRDISSMAMEYFDEKIVPILKRKLPGSDVSGRLMGSPPVPGPSAALTTMQLFSKQNPSRQEVTKLQQQVKTNGAGVTVLRREISELRTKVQEQQKQLQDQDQKLLEQTQIIGEQNARLAELERKLREVMESAVGNSSGSGQNEESPRKRKKATEAIDSLRKSKRLRNRK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1