SAB1406864
Anti-MTFR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CHPPR, FAM54A2, KIAA0009
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTFR1(9650)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLGWIKRLIRMVFQQVGVSMQSVLWSRKPYGSSRSIVRKIGTNLSLIQCPRVQFQINSHATEWSPSHPGEDAVASFADVGWVAKEEGECSARLRTEVRSRPPLQDDLLFFEKAPSRQISLPDLSQEEPQLKTPALANEEALQKICALENELAALRAQIAKIVTQQEQQNLTAGDLDSTTFGTIPPHPPPPPPPLPPPALGLHQSTSAVDLIKERREKRANAGKTLVKNNPKKPEMPNMLEILKEMNSVKLRSVKRSEQDVKPKPVDATDPAALIAEALKKKFAYRYRSDSQDEVEKGIPKSESEATSERVLFGPHMLKPTGKMKALIENVSDS
WGK 1