Documenti
SAB1406728
Sigma-Aldrich
Anti-SUCLG2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
G-BETA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~41.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUCLG2(8801)
Immunogeno
SUCLG2 (NP_003839.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSDNGVRVQRFFVADTANEALEAAKRLNAKEIVLKAQILAGGRGKGVFNSGLKGGVHLTKDPNVVGQLAKQMIGYNLATKQTPKEGVKVNKVMVAEALDISRETYLAILMDRSCNGPVLVGSPQGGVDIEEVAASNPELIFKEQIDIFEGIKDSQAQRMAENLGFVGPLKSQAADQITKLYNLFLKIDATQVEVNPFGETPEGQVVCFDAKINFDDNAEFRQKDIFAMDDKSENEPIENEAAKYDLKYIGLDGNIACFVNGAGLAMATCDIIFLNGGKPANFLDLGGGVKEAQVYQAFKLLTADPKVEAILVNIFGGIVNCAIIANGITKACRELELKVPLVVRLEGTNVQEAQKILNNSGLPITSAIDLEDAAKKAVASVAKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1