SAB1406664
Anti-NR0B2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NR0B2(8431)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSTSQPGACPCQGAASRPAILYALLSSSLKAVPRPRSRCLCRQHRPVQLCAPHRTCREALDVLAKTVAFLRNLPSFWQLPPQDQRRLLQGCWGPLFLLGLAQDAVTFEVAEAPVPSILKKILLEEPSSSGGSGQLPDRPQPSLAAVQWLQCCLESFWSLELSPKEYACLKGTILFNPDVPGLQAASHIGHLQQEAHWVLCEVLEPWCPAAQGRLTRVLLTASTLKSIPTSLLGDLFFRPIIGDVDIAGLLGDMLLLR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)