Documenti fondamentali
SAB1406547
Sigma-Aldrich
Anti-TPD52L1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D53, MGC8556, TPD52L2, hD53
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPD52L1(7164)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the tumor protein D52 (TPD52) family. The encoded protein contains a coiled-coil domain and may form homo- or hetero-dimer with TPD52 family members. The protein is reported to be involved in cell proliferation and calcium signaling. It also interacts with the mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 (MAP3K5/ASK1) and positively regulates MAP3K5-induced apoptosis. Multiple alternatively spliced transcript variants have been observed, but the full-length nature of some variants has not yet been determined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TPD52L1 (NP_003278.1, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAQAQGLLETEPLQGTDEDAVASADFSSMLSEEEKEELKAELVQLEDEITTLRQVLSAKERHLVEIKQKLGMNLMNELKQNFSKSWHDMQTTTAYKKTHETLSHAGQKATAAFSNVGTAISKKFGDMSYSIRHSISMPAMRNSPTFKSFEERVETTVTSLKTKVGGTNPNGGSFEEVLSSTAHASAQSLAGGSRRTKEEELQC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)