SAB1406412
Anti-SCP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686C12188, DKFZp686D11188, NLTP, NSL-TP, SCPX
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCP2(6342)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSSPWEPATLRRVFVVGVGMTKFVKPGAENSRDYPDLAEEAGKKALADAQIPYSAVDQACVGYVFGVAECVLALGFEKMSKGSLGIKFSDRTIPTDKHVDLLINKYGLSAHPVAPQMFGYAGKEHMEKYGTKIEHFAKIGWKNHKHSVNNPYSQFQDEYSLDEVMASKEVFDFLTILQCCPTSDGAAAAILASEAFVQKYGLQSKAVEILAQEMMTDLPSSFEEKSIIKMVGFDMSKEAARKCYEKSGLTPNDIDVIELHDCFSTNELLTYEALGLCPEGQGATLVDRGDNTYGGKWVINPSGGLISKGHPLGATGGHSCS
WGK 1