Documenti fondamentali
SAB1406185
Sigma-Aldrich
Anti-NINJ2, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ56349
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NINJ2(4815)
Descrizione generale
Cell adhesion molecules mediate cell-to-cell and cell-to-extracellular matrix interactions during development, differentiation, and regeneration of the peripheral nervous system. NINJ2 is upregulated in Schwann cells in the distal nerve segment after peripheral nerve injury and can promote neurite outgrowth.[supplied by OMIM
Immunogeno
NINJ2 (AAH57766, 1 a.a. ~ 142 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESARENIDLQPGSSDPRSQPINLNHYATKKSVAESMLDVALFMSNAMRLKAVLEQGPSSHYYTTLVTLISLSLLLQVVIGVLLVVIARLNLNEVEKQWRLNQLNNAATILVFFTVVINVFITAFGAHKTGFLAARASRNPL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)