SAB1405521
Anti-POLR3D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BN51T, RPC4, RPC53, TSBN51
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR3D(661)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSEGNAAGEPSTPGGPRPLLTGARGLIGRRPAPPLTPGRLPSIRSRDLTLGGVKKKTFTPNIISRKIKEEPKEEVTVKKEKRERDRDRQREGHGRGRGRPEVIQSHSIFEQGPAEMMKKKGNWDKTVDVSDMGPSHIINIKKEKRETDEETKQILRMLEKDDFLDDPGLRNDTRNMPVQLPLAHSGWLFKEENDEPDVKPWLAGPKEEDMEVDIPAVKVKEEPRDEEEEAKMKAPPKAARKTPGLPKDVSVAELLRELSLTKEEELLFLQLPDTLPGQPPTQDIKPIKTEVQGEDGQVVLIKQEKDREAKLAENACTLADLTEGQVGKLLIRKSGRVQLLLGKVTLDVTMGTACSFLQELVSVGLGDSRTGEMTVLGHVKHKLVCSPDFESLLDHKHR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1