Documenti
SAB1405373
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC36A2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ16051, MGC119658, MGC119660, PAT2, TRAMD1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.92 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Immunogeno
SLC36A2 (NP_861441, 1 a.a. ~ 71 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVTKSTEGPQGAVAIKLDLMSPPESAKKLENKDSTFLDESPSESAGLKKTKGITVFQALIHLVKGNMGTG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1