Key Documents
SAB1405320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL23A1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434K0621
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.14 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL23A1(91522)
Categorie correlate
Descrizione generale
COL23A1 is a member of the transmembrane collagens, a subfamily of the nonfibrillar collagens that contain a single pass hydrophobic transmembrane domain (Banyard et al., 2003 [PubMed 12644459]).[supplied by OMIM
Immunogeno
COL23A1 (NP_775736, 338 a.a. ~ 410 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGELGLPGAPGIDGEKGPKGQKGDPGEPGPAGLKGEAGEMGLSGLPGADGLKGEKGESASDSLQESLAQLIVE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1