Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB1405286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EFHD1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.81 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFHD1(80303)
Categorie correlate
Descrizione generale
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Immunogeno
EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ~ 238 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1