Documenti fondamentali
SAB1405282
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASRGL1 antibody produced in mouse
clone 5C8, ascites fluid
Sinonimo/i:
ALP, ALP1, FLJ22316
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C8, monoclonal
PM
antigen ~45.91 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASRGL1(80150)
Immunogeno
ASRGL1 (AAH64963, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGVPEIPGEKLVTERNKKRLEKEKHEKGAQKTDCQKNLGTVGAVALDCKGNVAYATSTGGIVNKMVGRVGDSPCLGAGGYADNDIGAVSTTGHGESILKVNLARLTLFHIEQGKTVEEAADLSLGYMKSRVKGLGGLIVVSKTGDWVAKWTSTSMPWAAAKDGKLHFGIDPDDTTITDLP
Stato fisico
Clear solution
WGK 1