Documenti
SAB1405234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYOZ1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E8, ascites fluid
Sinonimo/i:
CS-2, FATZ, MYOZ
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOZ1(58529)
Immunogeno
MYOZ1 (NP_067068.1, 200 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELGIDLLAYGAKAELPKYKSFNRTAMPYGGYEKASKRMTFQMPKFDLGPLLSEPLVLYNQNLSNRPSFNRTPIPWLSSGEPVDYNVDIGIPLDGETEE
Stato fisico
Clear solution
WGK 1