SAB1405160
Monoclonal Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CN2, CPGL, FLJ10830, HsT2298, PEPA
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNDP2(55748)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH
WGK 1