SAB1405155
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
PM
antigen ~37.44 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCDC132(55610)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)