Key Documents
SAB1405051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC8 antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ZDHHCL1, ZNF378
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC8(29801)
Immunogeno
ZDHHC8 (AAH09442, 1 a.a. ~ 42 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDRGTQGPHRPSDTACGLPDRVSPARLLLTNALPFTDPAGSL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1