SAB1404970
Monoclonal Anti-PIP5K1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-GAMMA, PIP5Kgamma
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.88 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIP5K1C(23396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RPQEEPPAEEDLQQITVQVEPACSVEIVVPKEEDAGVEASPAGASAAVEVETASQASDEEGAPASQASDEEDAPATDIYFPTDERSWVYSPLHYSAQAPPASDGESD
WGK 1