SAB1404969
Monoclonal Anti-ADNP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ADNP1, KIAA0784
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADNP(23394)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TMQGDREQLKWKNSSYGKVEGFWSKDQSQWKNASENDERLSNPQIEWQNSTIDSEDGEQFDNMTDGVAEPMHGSLAGVKLSSQQA
WGK 1