SAB1404941
Monoclonal Anti-C1QR1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C1QR1, C1qR(P), C1qRP, CDw93, MXRA4, dJ737E23.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD93(22918)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKR
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1