Documenti fondamentali
SAB1404825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM14 antibody produced in mouse
clone 4E1, ascites fluid
Sinonimo/i:
COAA, DKFZp779J0927, MGC15912, MGC31756, PSP2, SIP, SYTIP1, TMEM137
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E1, monoclonal
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBM14(10432)
Immunogeno
RBM14 (AAH00488, 51 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AIEALHGHELRPGRALVVEMSRPRPLNTWKIFVGNVSAACTSQELRSLFERRGRVIECDVVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQ
Stato fisico
Clear solution
WGK 1