SAB1404721
Monoclonal Anti-HAND2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DHAND2, FLJ16260, Hed, MGC125303, MGC125304, Thing2, bHLHa26, dHand
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.13 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAND2(9464)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LSKIKTLRLATSYIAYLMDLLAKDDQNGEAEAFKAEIKKTDVKEEKRKKELNEILKSTVSSNDKKTKGRTGWPQHVWALELK
WGK 1