SAB1404700
Monoclonal Anti-BCL7C antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL7C(9274)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PLILLDLNDENSNQSFHSEGSLQKGTEPSPGGTPQPSRPVSPAGPPEGVPEEAQPPRLGQERDPGGITAGSTDEPPMLT
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)