Documenti fondamentali
SAB1404661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Sinonimo/i:
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAZ1B(9031)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the bromodomain protein family. The bromodomain is a structural motif characteristic of proteins involved in chromatin-dependent regulation of transcription. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. (provided by RefSeq)
Immunogeno
BAZ1B (NP_075381, 1384 a.a. ~ 1483 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)