SAB1404610
Monoclonal Anti-PDE5A antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGB-PDE, CN5A, PDE5, PDE5A1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE5A(8654)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SVEAWLDDHWDFTFSYFVRKATREMVNAWFAERVHTIPVCKEGIRGHTESCSCPLQQSPRADNSVPGTPTRKISASEFDRPLRPIVVKDSEGTVSFLSDSEKKEQMPLTP
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)