SAB1404585
Monoclonal Anti-CILP antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CILP-1, HsT18872
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CILP(8483)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFML
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)