SAB1404581
Monoclonal Anti-DYRK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21217, FLJ21365
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYRK2(8445)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH
WGK 1