SAB1404506
Monoclonal Anti-UBE2G1 antibody produced in mouse
clone 2A9-1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
E217K, UBC7, UBE2G
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9-1F11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.81 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2G1(7326)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTELQSALLLRRQLAELNKNPVEGFSAGLIDDNDLYRWEVLIIGPPDTLYEGGVFKAHLTFPKDYPLRPPKMKFITEIWHPNVDKNGDVCISILHEPGEDKYGYEKPEERWLPIHTVETIMISVISMLADPNGDSPANVDAAKEWREDRNGEFKRKVARCVRKSQETAFE
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)