Key Documents
SAB1404482
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNP1 antibody produced in mouse
clone 1F12, ascites fluid
Sinonimo/i:
TP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F12, monoclonal
PM
antigen ~32.16 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNP1(7141)
Descrizione generale
Transition protein-1 is a spermatid-specific product of the haploid genome which replaces histone and is itself replaced in the mature sperm by the protamines (see PRM1, MIM 182880; PRM2, MIM 182890) (Luerssen et al., 1990 [PubMed 2249851]).[supplied by OMIM
Immunogeno
TNP1 (AAH29516.1, 1 a.a. ~ 55 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSTSRKLKSHGMRRSKSRSPHKGVKRGGSKRKYRKGNLKSRKRGDDANRNYRSHL
Stato fisico
Clear solution
WGK 1