SAB1404450
Monoclonal Anti-TBX3 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TBX3-ISO, UMS, XHL
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TBX3(6926)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KENGTSDESSSEQAAFNCFAQASSPAASTVGTSNLKDLCPSEGESDAEAESKEEHGPEACDAAKISTTTSEEPCRDKGSPAVKAHLFAAERPRDSGRLDK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)