SAB1404446
Monoclonal Anti-TCEA3 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TFIIS, TFIIS.H
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~64.39 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TCEA3(6920)
Immunogeno
Sequence
MGQEEELLRIAKKLEKMVARKNTEGALDLLKKLHSCQMSIQLLQTTRIGVAVNGVRKHCSDKEVVSLAKVLIKNWKRLLDSPGPPKGEKGEEREKAKKKEKGLECSDWKPEAGLSPPRKKREDPKTRRDSVDSKSSASSSPKRPSVERSNSSKSKAESPKTPSSPLTPTFASSMCLLAPCYLTGDSVRDKCVEMLSAALKADDDYKDYGVNCDKMASEIEDHIYQELKSTDMKYRNRVRSRISNLKDPRNPGLRRNVLSGAISAGLIAKMTAEEMASDELRELRNAMTQEAIREHQMAKTGGTTTDLFQCSKCKKKNCTYNQVQTRSADEPMTTFVLCNECGNRWKFC
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)