Documenti
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.24 mg/mL
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
Sequenza immunogenica
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRS3(6428)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
Immunogeno
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Stato fisico
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1