SAB1404327
Monoclonal Anti-RPL10, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686J1851, DXS648, DXS648E, FLJ23544, FLJ27072, NOV, QM
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL10(6134)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGRRPARCYRYCKNKPYPKSRFCRGVPDAKIRIFDLGRKKAKVDEFPLCGHMVSDEYEQLSSEALEAARICANKYMVKSCGKDGFHIRVRLHPFHVIRIN
WGK 1