SAB1404261
Monoclonal Anti-KLK10, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G8, ascites fluid
Sinonimo/i:
NES1, PRSSL1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G8, monoclonal
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK10(5655)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DQCQVAGWGTTAARRVKYNKGLTCSSITILSPKECEVFYPGVVTNNMICAGLDRGQDPCQSDSGGPLVCDETLQGILSWGVYPCGSAQHPAVYTQICKYMSWINKVIRSN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)