SAB1404247
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 1B1
Sinonimo/i:
ERK1, HS44KDAP, HUMKER1A, MGC20180, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-MAPK3, (C-terminal) antibody produced in mouse, clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPVAEEPFTFAMELDDLPKERLKELIFQETARFQPGVLEAP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)