SAB1404185
Monoclonal Anti-PDE1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PDE1B1, PDES1B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Immunogeno
Sequence
TDVAEKSVQPLADEDSKSKNQPSFQWRQPSLDVEVGDPNPDVVSFRSTWVKRIQENKQKWKERAASGITNQMSIDELSPCEEEAPPSPAEDEHNQNGNLD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)