SAB1404131
Monoclonal Anti-NKX6-1 antibody produced in mouse
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NKX6.1, NKX6A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX6-1(4825)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PKPLAELPGRTPIFWPGVMQSPPWRDARLACTPHQGSILLDKDGKRKHTRPTFSGQQIFALEKTFEQTKYLAGPERARLAYSLGM
WGK 1