SAB1404130
Monoclonal Anti-NKX3-1 antibody produced in mouse
clone 3H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX3-1(4824)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRAS
WGK 1