SAB1404001
Monoclonal Anti-KCNC3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KSHIIID, KV3.3, SCA13
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNC3(3748)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ALAHEDCPAIDQPAMSPEDKSPITPGSRGRYSRDRACFLLTDYAPSPDGSIRKATGAPPLPPQDWRKPGPPSFLPDLNANAAAWISP
WGK 1