SAB1403950
Monoclonal Anti-HSPA1L, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1L(3305)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
WGK 1