SAB1403939
Monoclonal Anti-HOXC8 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HOX3, HOX3A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXC8(3224)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PGFQHASHHVQDFFHHGTSGISNSGYQQNPCSLSCHGDASKFYGYEALPRQSLYGAQQEASVVQYPDCKSSANTNSSEGQGHLNQNSSPS
WGK 1