Documenti fondamentali
SAB1403903
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAGH antibody produced in mouse
clone 4D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GLO2, GLX2, GLXII, HAGH1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAGH(3029)
Descrizione generale
The enzyme encoded by this gene is classified as a thiolesterase and is responsible for the hydrolysis of S-lactoyl-glutathione to reduced glutathione and D-lactate. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HAGH (NP_005317, 161 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)