SAB1403896
Monoclonal Anti-GTF3A antibody produced in mouse
clone 3A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AP2, TFIIIA
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTF3A(2971)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NQQKQYICSFEDCKKTFKKHQQLKIHQCQNTNEPLFKCTQEGCGKHFASPSKLKRHAKAHEGYVCQKGCSFVAKTWTELLKHVRETHKEE
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1