SAB1403637
Monoclonal Anti-CAV3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LGMD1C, LQT9, MGC126100, MGC126101, MGC126129, VIP-21, VIP21
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.24 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAV3(859)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMAEEHTDLEAQIVKDIHCKEIDLVNRDPKNINEDIVKVDFEDVIAEPVGTYSFDGVWKVSYTTFTVSKYWCYRLLSTLLGVP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)