SAB1403599
Monoclonal Anti-BCL9 antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LGS, MGC131591
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL9(607)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DDDSPPARSPNLPSMNNMPGMGINTQNPRISGPNPVVPMPTLSPMGMTQPLSHSNQMPSPNAVGPNIPPHGVPMGPGLMSHNPIMGHGSQEPPMVPQGRM
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1