SAB1403528
Monoclonal Anti-ADRA1A, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~29.08 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVFLSGNASDSSNCTQPPAPVNISKAI
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1