Documenti
SAB1403488
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STXBP4 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ16496, MGC149829, MGC50337, Synip
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53.06 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STXBP4(252983)
Categorie correlate
Immunogeno
STXBP4 (AAH41485, 1 a.a. ~ 245 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIGVSFEEAKSIITRAKLSTRLESAWEIAFIRQKSDNIQPENLSCTSLIEASGEYGPQASTLSLFSSPPEILIPKTSSTPKTNNDILSSCEIKTGYNKTVQIPITSENSTVGLSNTDVASAWTENYGLQEKISLNPSVRFKAEKLEMALNYLGIQPTKEQHQALRQQVQADSKGTVSFGDFVQVARNLFCLQLDEVNVGAHEISNILDSQLLPCDSSEADEMERLKCERDDALKEVNTLKWPGQN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1