SAB1403463
Monoclonal Anti-CHODL antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C21orf68, FLJ12627, MT75, PRED12
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.03 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHODL(140578)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVVSGQKVCFADFKHPCYKMAYFHELSSRVSFQEARLACESEGGVLLSLENEAEQKLIESMLQNLTKPGTGI
WGK 1