SAB1403451
Monoclonal Anti-ATP6V1G3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATP6G3, MGC119810, MGC119813, Vma10
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6V1G3(127124)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EEAMVEIDQYRMQRDKEFRLKQSKIMGSQNNLSDEIEEQTLGKIQELNGHYNKYMESVMNQLLSMVCDMKPEIHVNYRATN
WGK 1